Få mere at vide
2-Amino-3-methylamino-5-phenylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-methylamino-5-phenylpyridine |
| CAS | 107351-81-5 |
| Molekylær formel | C12 H13 N3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3/c1-14-11-7-10(8-15-12(11)13)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,14H,1H3,(H2,13,15) |
| SMIL | CNc1cc(cnc1N)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-N-methyl-5-phenylpyridine-2,3-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vægt | 199.1109 |