Få mere at vide
2-Amino-3-(methyl-d3)-4-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-(methyl-d3)-4-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline |
| CAS | 82050-11-1 |
| Molekylær formel | C12 2H3 H9 N4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N4/c1-7-6-9-8(4-3-5-14-9)10-11(7)16(2)12(13)15-10/h3-6H,1-2H3,(H2,13,15)/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1c(N)nc2c3cccnc3cc(C)c12 |
| IUPAC navn | 4-methyl-3-(trideuteriomethyl)imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.27 |
| Formel vægt | 215.125 |