Få mere at vide
2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole, TRC
Artikelnummer. 18082530
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18082530 10 mg
18040940 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61750010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68006-83-7
Molekylær formel C12 H11 N3
Molekylvægt (g/mol) 197.24
Synonym 3-Methyl-1H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 1H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 3-methyl- (9CI), 3-Methyl-9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole, 2-Amino-3-methyl-α-carboline, 3-Methyl-9H-1,9-diazafluoren-2-amine, MeAαC, MeAaC
IUPAC navn 3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine
SMIL Cc1cc2c3ccccc3[nH]c2nc1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11N3/c1-7-6-9-8-4-2-3-5-10(8)14-12(9)15-11(7)13/h2-6H,1H3,(H3,13,14,15)
Formel vægt 197.0953
Procent renhed >95%