Få mere at vide
2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-h]quinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-H]quinoline |
| CAS | 147293-13-8 |
| Molekylær formel | C11 H10 N4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3H-Imidazo[4,5-h]quinolin-2-amine, 3-methyl-, 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-h]quinolin-2-amine, 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-h]quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4/c1-15-8-5-4-7-3-2-6-13-9(7)10(8)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14) |
| SMIL | Cn1c(N)nc2c3ncccc3ccc12 |
| IUPAC navn | 3-methylimidazo[4,5-h]quinolin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vægt | 198.0905 |