Få mere at vide
2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-h]isoquinoline, TRC
Artikelnummer. 30324902
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30324902 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30324902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61625050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-H]isoquinoline
CAS 147293-14-9
Molekylær formel C11 H10 N4
Mængde 50 mg
Synonym 3H-Imidazo[4,5-h]isoquinolin-2-amine, 3-methyl-, 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-h]isoquinolin-2-amine, 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-h]isoquinoline
InChI formel InChI=1S/C11H10N4/c1-15-9-3-2-7-4-5-13-6-8(7)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
SMIL Cn1c(N)nc2c3cnccc3ccc12
IUPAC navn 3-methylimidazo[4,5-h]isoquinolin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.0905