missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-h]isoquinoline, TRC

Artikelnummer. 30320729
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320729 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30320729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61625025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-H]isoquinoline
CAS 147293-14-9
Molekylær formel C11 H10 N4
Mængde 25 mg
Synonym 3H-Imidazo[4,5-h]isoquinolin-2-amine, 3-methyl-, 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-h]isoquinolin-2-amine, 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-h]isoquinoline
InChI formel InChI=1S/C11H10N4/c1-15-9-3-2-7-4-5-13-6-8(7)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
SMIL Cn1c(N)nc2c3cnccc3ccc12
IUPAC navn 3-methylimidazo[4,5-h]isoquinolin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.0905
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.