Få mere at vide
2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin, TRC
Artikelnummer. 17961375
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17961375 2.5 mg 2.5mg
17904295 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17961375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6169002.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108354-47-8
Molekylær formel C10 H9 N5
Molekylvægt (g/mol) 199.21
Synonym 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
IUPAC navn 3-methylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amin
SMIL Cn1c(N)nc2c3nccnc3ccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoxaline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9N5/c1-15-7-3-2-6-8(13-5-4-12-6)9(7)14-10(15)11/h2-5H,1H3,(H2,11,14)
Formel vægt 199.0858
Procent renhed >95%