missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline-d3 |
| CAS | 1215363-28-2 |
| Molekylær formel | C10H6D3N5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | IQx-d3, 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-d3, 2-Amino-3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxaline-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N5/c1-15-7-3-2-6-8(13-5-4-12-6)9(7)14-10(15)11/h2-5H,1H3,(H2,11,14)/i1D3 |
| SMIL | NC1=NC2=C(N1C([2H])([2H])[2H])C=CC3=NC=CN=C32 |
| IUPAC navn | 3-(methyl-d3)-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.23 |
| Formel vægt | 202.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?