Få mere at vide
2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, TRC
Artikelnummer. 30041347
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041347 100 mg
30012880 250 mg
18071430 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041347 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA616500100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76180-96-6
Molekylær formel C11 H10 N4
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Synonym 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, 2-Amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline, IQ, 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo(4,5-f)quinoline
IUPAC navn 3-methylimidazo[4,5-f]quinolin-2-amine
SMIL Cn1c(N)nc2c3cccnc3ccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N4/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-13-8)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
Formel vægt 198.0905
Procent renhed >95%