missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline-2-13C, TRC

Artikelnummer. 30135672
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135672 500 mg
30133362 50 mg
30006415 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135672 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA616600500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 210049-11-9
Molekylær formel 13C C10 H10 N4
Molekylvægt (g/mol) 199.22
Synonym 3H-Imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine-2-13C, 3-methyl- (9CI), 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo(4,5-f)quinoline-2-13C
IUPAC navn 3-methyl(2^{13}C)imidazolo[4,5-f]quinolin-2-amine
SMIL Cn1[13c](N)nc2c3cccnc3ccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoline-2-13C
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N4/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-13-8)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)/i11+1
Formel vægt 199.0939
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.