Få mere at vide
2'-Amino-3'-methoxyflavon, 99%
Artikelnummer. 15466419
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466419 25 mg 25mg
15446419 5 mg 5mg
15456419 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15466419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64485.MB
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
En MAP-kinasehæmmer | CAS: 167869-21-8 | C16H13NO3 | 267,28 g/mol
En MAP-kinaseinhibitor
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 167869-21-8
Molekylær formel C16H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 267.28
MDL nummer MFCD00671789
InChI nøgle QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-amino-3-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl chromen-4-one, 2'-amino-3'-methoxyflavone, unii-sje1io5e3i, sje1io5e3i, chembl35482, 2-2-amino-3-methoxyphenyl-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl, 2′-amino-3′-methoxyflavone
PubChem CID 4713
ChEBI CHEBI:77954
IUPAC navn 2-(2-amino-3-methoxyphenyl)chromen-4-on
SMIL COC1=CC=CC(=C1N)C1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2'-Amino-3'-methoxyflavone
Farve Gul
Mængde 25 mg
Formel vægt 267.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver