Få mere at vide
2-Amino-3-methoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30314733
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30314733 1 g
1 options
Artikelnummer. 30314733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6120101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methoxybenzoic Acid
CAS 3177-80-8
Molekylær formel C8H9NO3
Mængde 1 g
Synonym 2-Amino-m-Anisic Acid, 2-Amino-3-(methyloxy)benzoic Acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic Acid, 3-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 3-Methoxyanthranilic Acid, NSC 81443
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1cccc(C(=O)O)c1N
IUPAC navn 2-amino-3-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Formel vægt 167.0582