Få mere at vide
2-Amino-3-iodopyridine, 98%
Artikelnummer. 11494350
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494350 1 g 1g
11404360 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11494350 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50001.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 104830-06-0 | C5H5IN2 | 220.013 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104830-06-0
Molekylær formel C5H5IN2
Molekylvægt (g/mol) 220.013
MDL nummer MFCD01651885
InChI nøgle UUDNBWSHTUFGDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-iodopyridine, 3-iodopyrid-2-ylamine, 3-iodo-pyridin-2-ylamine, 3-iodo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-iodo, iodo-aminopyridine, pubchem1265, 2-amino-3-iodpyridine, acmc-20a0df
PubChem CID 2763151
IUPAC navn 3-iodopyridin-2-amine
SMIL C1=CC(=C(N=C1)N)I
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-iodopyridine
Smeltepunkt 88°C to 92°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 220.01
Procent renhed 98%