Få mere at vide
2-Amino-3-hydroxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-hydroxypyridine |
| CAS | 16867-03-1 |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-Amino-3-pyridinol, 2-Amino-3-hydroxypyridine, 3-Hydroxy-2-aminopyridine, 3-Hydroxy-2-pyridinamine, 3-Hydroxypyridine-2-amine, NSC 136806 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7) |
| SMIL | Nc1ncccc1O |
| IUPAC navn | 2-aminopyridin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.11 |
| Formel vægt | 110.048 |