Få mere at vide
2-amino-3-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329699
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329699 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11329699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10665.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16867-03-1 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-hydroxypyridine
CAS 16867-03-1
Smeltepunkt 166°C to 174°C
Lugt Odorless
Molekylær formel C5H6N2O
MDL nummer MFCD00006317
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 109868
Synonym 2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-amino, 2-amino-3-pyridol, 3-hydroxy-2-pyridinamine
InChI nøgle BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC=CC=C1O
IUPAC navn 2-aminopyridin-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 110.12
PubChem CID 28114
Formel vægt 110.12
Procent renhed 98%