Få mere at vide
2-amino-3-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483414
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483414 10 g 10g
11493414 50 g 50g
11403424 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483414 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10665.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16867-03-1 | C5H6N2O | 110.116 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16867-03-1
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.116
MDL nummer MFCD00006317
InChI nøgle BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-amino, 2-amino-3-pyridol, 3-hydroxy-2-pyridinamine, 2-amino-pyridin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy pyridine, unii-p8740pew4b, 3-hydroxy-2-aminopyridine, pubchem2574
PubChem CID 28114
IUPAC navn 2-aminopyridin-3-ol
SMIL C1=CC(=C(N=C1)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-hydroxypyridine
Smeltepunkt 166°C to 174°C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 109868
Formel vægt 110.12
Procent renhed 98%