missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-3-hydroxyphenazine, Mikromol™

Artikelnummer. 17977194
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17977194 25 mg
17958054 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17977194 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2500.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Amino-3-hydroxyphenazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-hydroxyphenazine
CAS 4569-77-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-3-hydroxyphenazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Amino-3-hydroxyphenazine
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O/c13-7-5-10-11(6-12(7)16)15-9-4-2-1-3-8(9)14-10/h1-6,16H,13H2
SMIL Nc1cc2nc3ccccc3nc2cc1O
IUPAC navn 3-aminophenazin-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 211.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 211.0746 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.