Få mere at vide
2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propyl Phosphate Barium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propyl phosphate barium salt |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12NO6P.Ba/c5-4(1-6,2-7)3-11-12(8,9)10;/h6-7H,1-3,5H2,(H2,8,9,10);/q;+2/p-2 |
| Formel vægt | 336.9298 |
| Procent renhed | >95% |