Få mere at vide
2-Amino-3-fluoropyridine, 97%
Artikelnummer. 15474617
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474617 5 g 5g
15464617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15474617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31970.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 21717-95-3 | C5H5FN2 | 112.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21717-95-3
Molekylær formel C5H5FN2
Molekylvægt (g/mol) 112.11
MDL nummer MFCD04114135
InChI nøgle WWEINXQNCAWBPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-fluoropyridine, 3-fluoro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 3-fluoro, 3-fluoro-2-pyridylamine, 3-fluoro-2-pyridinamine, 3-fluoro-2-aminopyridine, fluoropyridimine, pubchem2976, acmc-209fng, 3-fluoro-pyridin-2ylamine
PubChem CID 2762809
IUPAC navn 3-fluorpyridin-2-amin
SMIL NC1=C(F)C=CC=N1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-fluoropyridine
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 112.11
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.