Få mere at vide
2-Amino-3-fluoropyridine, 97%
Artikelnummer. 15464617
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464617 1 g 1g
15474617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15464617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31970.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21717-95-3 | C5H5FN2 | 112.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21717-95-3
Molekylær formel C5H5FN2
Molekylvægt (g/mol) 112.11
MDL nummer MFCD04114135
InChI nøgle WWEINXQNCAWBPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-fluoropyridine, 3-fluoro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 3-fluoro, 3-fluoro-2-pyridylamine, 3-fluoro-2-pyridinamine, 3-fluoro-2-aminopyridine, fluoropyridimine, pubchem2976, acmc-209fng, 3-fluoro-pyridin-2ylamine
PubChem CID 2762809
IUPAC navn 3-fluorpyridin-2-amin
SMIL NC1=C(F)C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-fluoropyridine
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Lugt Characteristic
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 112.11
Procent renhed 97%