Få mere at vide
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Artikelnummer. 15486946
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486946 250 mg 250mg
15476946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62033.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1831130-33-6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1831130-33-6
Synonym 2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 237.08
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof