Få mere at vide
2-amino-3-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 852062-17-0 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C6H4F4N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-amino-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-fluoro-5-trifluoromethylpyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine-2-amine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-2-pyridinamine |
| InChI nøgle | HAVVQRHBCUBQGG-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=C(C=NC(=C1F)N)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.106 |
| Vis mere |