Få mere at vide
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Artikelnummer. 15435267
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435267 5 g 5g
15498115 250 mg 250mg
15425267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15435267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32532.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 852062-17-0 | C6H4F4N2 | 180.106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 852062-17-0
Molekylær formel C6H4F4N2
Molekylvægt (g/mol) 180.106
MDL nummer MFCD10699117
InChI nøgle HAVVQRHBCUBQGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-fluoro-5-trifluoromethylpyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine-2-amine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-2-pyridinamine
PubChem CID 25067349
IUPAC navn 3-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
SMIL C1=C(C=NC(=C1F)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 180.1
Procent renhed 97%