Få mere at vide
2-amino-3-cyanopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325395
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11325395 5 g 5g
11315395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11325395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19618.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 24517-64-4 | C6H6N3 | 120.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24517-64-4
Molekylær formel C6H6N3
Molekylvægt (g/mol) 120.13
MDL nummer MFCD00128867
InChI nøgle YYXDQRRDNPRJFL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-3-cyanopyridine, 2-aminonicotinonitrile, 2-amino-3-pyridinecarbonitrile, 2-amino-pyridine-3-carbonitrile, 2-amino-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-amino, 3-cyanopyridin-2-amine, 3-cyanopyridine-2-amine, aminonicotinonitrile, zlchem 506
PubChem CID 818259
IUPAC navn 2-amino-3-cyanopyridin-1-ium
SMIL NC1=[NH+]C=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-cyanopyridine
Smeltepunkt 133°C to 135°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 115612
Formel vægt 119.13
Procent renhed 98%