Få mere at vide
2-Amino-3-cyano-5-iodopyridine, 97%
Artikelnummer. 15427127
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427127 5 g 5g
15437127 250 mg 250mg
15417127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15427127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34191.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1347815-41-1 | C6H4IN3 | 245.023 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1347815-41-1
Molekylær formel C6H4IN3
Molekylvægt (g/mol) 245.023
MDL nummer MFCD20040120
InChI nøgle NJLCSLOABAUGHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-iodonicotinonitrile, 2-amino-3-cyano-5-iodopyridine, 2-amino-5-iodo-nicotinonitrile
PubChem CID 65815340
IUPAC navn 2-amino-5-iodpyridin-3-carbonitril
SMIL C1=C(C(=NC=C1I)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-cyano-5-iodopyridine
Smeltepunkt 193°C to 197°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 245.02
Procent renhed 97%