Få mere at vide
2-amino-3-cyano-4,5-di(fur-2-yl)furan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10621683
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10621683 250 mg 250mg
10314722 1 g 1g
10332255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10621683 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. NRB00495CB
Kemiske identifikatorer
CAS 24386-17-2
Molekylær formel C13H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 240.22
MDL nummer MFCD00099027
InChI nøgle RDQSOEAGWZLHBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-cyano-4,5-di fur-2-yl furan, 5'-amino-2,2':3',2-terfuran-4'-carbonitrile, 2-amino-3-cyano-4,5-di furyl furan, 2,2':3',2-terfuran-4'-carbonitrile,5'-amino, 2-amino-4,5-bis furan-2-yl furan-3-carbonitrile, 5'-amino-2'-furan-2-yl-2,3'-bifuran-4'-carbonitrile, 2-amino-4,5-di 2-furyl furan-3-carbonitrile, 5-amino-3-furan-2-yl-2,2'-bifuran-4-carbonitrile, aminocyanodifurylfuran
PubChem CID 714249
SMIL NC1=C(C#N)C(C2=CC=CO2)=C(O1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-cyano-4, 5-di(fur-2-yl)furan
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 5'-amino-2'-(furan-2-yl)-[2,3'-bifuran]-4'-carbonitril
Formel vægt 240.22
Procent renhed 97%