Få mere at vide
2-Amino-3-chloropyridine, 95%
Artikelnummer. 11345075
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345075 1 g 1g
15453877 250 mg 250mg
15443877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345075 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30166.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39620-04-7 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39620-04-7
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.559
MDL nummer MFCD03541052
InChI nøgle RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-chloro pyridine, 3-chloro-2-pyridinamine, 3-chloro-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-3-chloro-pyridine, 3-chloranylpyridin-2-amine, o-aminochloropyridine
PubChem CID 693267
IUPAC navn 3-chlorpyridin-2-amin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-chloropyridine
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Mængde 1 g
Formel vægt 128.56
Procent renhed 95%