Få mere at vide
2-Amino-3-chlorobenzonitrile, 97%
Artikelnummer. 11377529
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377529
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27918.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 53312-77-9 | C7H5ClN2 | 152.581 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53312-77-9
Molekylær formel C7H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 152.581
MDL nummer MFCD03425881
InChI nøgle FAHVRFGAGJMXHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-amino-3-chloro, pubchem4612, acmc-20a0rc, amino-3-chlorobenzonitrile, ksc494a6d, 2-amino-3-chloro-benzonitrile, 3-chloroanthranilonitrile, 2-amino-3-chlorobenzenecarbonitrile
PubChem CID 12627363
IUPAC navn 2-amino-3-chlorobenzonitrile
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 94°C to 96°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 152.58
Procent renhed 97%