Få mere at vide
2-Amino-3-chlorobenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30327730
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30327730 10 g
1 options
Artikelnummer. 30327730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60339510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-chlorobenzoic Acid
CAS 6388-47-2
Molekylær formel C7H6ClNO2
Mængde 10 g
Synonym 2-Amino-3-chloro-benzoic Acid, 3-Chloro-2-aminobenzoic Acid, 3-Chloroanthranilic Acid, NSC 20671
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMIL Nc1c(Cl)cccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-chlorobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 171.58
Formel vægt 171.0087