Få mere at vide
2-Amino-3-chlorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 6388-47-2 |
| Molekylær formel | C7H6ClNO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-3-chloro-benzoic Acid, 3-Chloro-2-aminobenzoic Acid, 3-Chloroanthranilic Acid, NSC 20671 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | Nc1c(Cl)cccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-chlorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.58 |
| Formel vægt | 171.0087 |