missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-3-chloro-N-hydroxy-propanamide-15N,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-chloro-N-hydroxy-propanamide-15N,d3 |
| CAS | 1794713-69-1 |
| Molekylær formel | C3H4D3ClN15NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-chloro-propionohydroxamic-15N,d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClN2O2/c4-1-2(5)3(7)6-8/h2,8H,1,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D,6+1 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(N)C(=O)[15NH]O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-chloro-2,3,3-trideuterio-N-hydroxypropan(^{15}N)amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.56 |
| Formel vægt | 142.0355 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?