Få mere at vide
2-Amino-3-chloro-5-trifluormethylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30326602
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30326602 5 g
1 options
Artikelnummer. 30326602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5960705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine
CAS 79456-26-1
Molekylær formel C6H4ClF3N2
Mængde 5 g
Synonym 5-(Trifluoromethyl)-3-chloro-2-pyridinylamine, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
InChI formel InChI=1S/C6H4ClF3N2/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-12-5(4)11/h1-2H,(H2,11,12)
SMIL C1=C(C=NC(=C1Cl)N)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 196.56