Få mere at vide
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10696250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10696250 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10696250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436270250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 79456-26-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95°C to 97.5°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H4ClF3N2
MDL nummer MFCD00042154
Mængde 25 g
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-amino-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-chloro-5-trifluoropyridine, pubchem2974
InChI nøgle WXNPZQIRDCDLJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=C(Cl)C=C(C=N1)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 196.56
PubChem CID 607248
Formel vægt 196.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /