missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-3-chloro-1,4-benzenedicarboxylic Acid 1,4-Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-chloro-1,4-benzenedicarboxylic Acid 1,4-Dimethyl Ester |
| CAS | 1357366-94-9 |
| Molekylær formel | C10H10ClNO4 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClNO4/c1-15-9(13)5-3-4-6(10(14)16-2)8(12)7(5)11/h3-4H,12H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(C(=O)OC)c(Cl)c1N |
| IUPAC navn | dimethyl 2-amino-3-chlorobenzene-1,4-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.64 |
| Formel vægt | 243.0298 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?