Få mere at vide
2-Amino-3-bromopyridine, 98%
Artikelnummer. 10703914 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10703914 25 g Glasflaske 25g
10119871 1 g Glass bottle 1g
10369093 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703914 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360580250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13534-99-1 | C5H5BrN2 | 173.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13534-99-1
Molekylær formel C5H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 173.01
MDL nummer MFCD03095187
InChI nøgle RBCARPJOEUEZLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3-bromo, 3-bromo-2-pyridylamine, 3-bromo-pyridin-2-ylamine, 3-bromanylpyridin-2-amine, bromo-aminopyridine, bromopyridin-2-amine, pubchem1241, 3-bromo-2-aminopyridine
PubChem CID 817700
IUPAC navn 3-brompyridin-2-amin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-bromopyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 61.0°C to 65.0°C
Farve Brun til Grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 173.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-bromopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.