missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-3-bromopyrazine-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-bromopyrazine-5-carboxylic Acid |
| CAS | 887352-34-3 |
| Molekylær formel | C5 H4 Br N3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-3-4(7)8-1-2(9-3)5(10)11/h1H,(H2,7,8)(H,10,11) |
| SMIL | Nc1ncc(nc1Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.01 |
| Formel vægt | 216.9487 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?