Få mere at vide
2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine |
| CAS | 17282-00-7 |
| Molekylær formel | C6H7BrN2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Bromo-5-methyl-2-pyridinamine, 6-Amino-5-bromo-3-picoline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BrN2/c1-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9) |
| SMIL | Cc1cnc(N)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-5-methylpyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.04 |
| Formel vægt | 185.9793 |