Få mere at vide
2-amino-3-brom-5-fluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457747
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457747 5 g 5g
15447747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37257.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 869557-43-7
Molekylær formel C5H4BrFN2
Molekylvægt (g/mol) 191.00
MDL nummer MFCD03092924
InChI nøgle KXSQMCRVUAALNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-bromo-5-fluoropyridine, 2-amino-5-fluoro-3-bromopyridine, 3-bromo-5-fluoro-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-fluoro, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridylamine, pubchem1101, acmc-209qcf, ksc490s4d, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridineamine
PubChem CID 16126434
IUPAC navn 3-brom-5-fluorpyridin-2-amin
SMIL NC1=C(Br)C=C(F)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
Kogepunkt 63°C to 65°C
Mængde 5 g
Formel vægt 191
Procent renhed 97%