Få mere at vide
2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 41198-02-1 |
| Molekylær formel | C7H5BrClNO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Amino-3-bromo-5-chloro-benzoic Acid, 3-Bromo-5-chloroanthranilic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrClNO2/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)10)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| SMIL | Nc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-bromo-5-chlorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.48 |
| Formel vægt | 248.9192 |