Få mere at vide
2-Amino-3-benzyloxypyridin, TRC
Artikelnummer. 30323771
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30323771 1 g
1 options
Artikelnummer. 30323771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6002251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-benzyloxypyridine
CAS 24016-03-3
Molekylær formel C12 H12 N2 O
Mængde 1 g
Synonym 2-Pyridinamine, 3-(phenylmethoxy)-, Pyridine, 2-amino-3-(benzyloxy)- (8CI), 2-Amino-3-(benzoxy)pyridine, 2-Amino-3-benzyloxypyridine, 3-(Phenylmethoxy)-2-pyridinamine, 3-Benzyloxy-2-aminopyridine, 3-Benzyloxypyridin-2-amine, NSC 298538, [(3-(Benzyloxy)pyridin-2-yl])amine
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
SMIL Nc1ncccc1OCc2ccccc2
IUPAC navn 3-phenylmethoxypyridin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 200.24
Formel vægt 200.095