Få mere at vide
2-Amino-3-benzyloxypyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051791
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051791 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051791 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3409.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Amino-3-benzyloxypyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-benzyloxypyridine
CAS 24016-03-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-3-benzyloxypyridine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Pyridinamine, 3-(phenylmethoxy)-, Pyridine, 2-amino-3-(benzyloxy)- (8CI), 2-Amino-3-(benzoxy)pyridine, 2-Amino-3-benzyloxypyridine, 3-(Phenylmethoxy)-2-pyridinamine, 3-Benzyloxy-2-aminopyridine, 3-Benzyloxypyridin-2-amine, NSC 298538, [(3-(Benzyloxy)pyridin-2-yl])amine
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
SMIL Nc1ncccc1OCc2ccccc2
IUPAC navn 3-phenylmethoxypyridin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 200.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 200,095 g/mol