Få mere at vide
2-Amino-3-benzyloxypyrazin, 96%
Artikelnummer. 15439698
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439698 250 mg 250mg
15419698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63162.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 110223-15-9 | C11H11N3O | 201,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110223-15-9
Molekylær formel C11H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 201.23
MDL nummer MFCD09838954
InChI nøgle QKEQFJXWHGVJJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-benzyloxypyrazine, 3-benzyloxy pyrazin-2-amine, 2-pyrazinamine,3-phenylmethoxy, 2-pyrazinamine, 3-phenylmethoxy, zlchem 177, pubchem19570, acmc-20a0ri, 2-aminol-3-benzyloxypyrazine, 3-phenylmethoxy-2-pyrazinamine
PubChem CID 13900234
IUPAC navn 3-phenylmethoxypyrazin-2-amin
SMIL NC1=NC=CN=C1OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-benzyloxypyrazine
Mængde 250 mg
Formel vægt 201.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof