Få mere at vide
2-Amino-3-benzyloxypyrazine, 96%
Artikelnummer. 15419698
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15419698
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63162.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110223-15-9 | C11H11N3O | 201.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110223-15-9
Molekylær formel C11H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 201.23
MDL nummer MFCD09838954
InChI nøgle QKEQFJXWHGVJJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-benzyloxypyrazine, 3-benzyloxy pyrazin-2-amine, 2-pyrazinamine,3-phenylmethoxy, 2-pyrazinamine, 3-phenylmethoxy, zlchem 177, pubchem19570, acmc-20a0ri, 2-aminol-3-benzyloxypyrazine, 3-phenylmethoxy-2-pyrazinamine
PubChem CID 13900234
IUPAC navn 3-phenylmethoxypyrazin-2-amin
SMIL NC1=NC=CN=C1OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-benzyloxypyrazine
Mængde 1 g
Formel vægt 201.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof