Få mere at vide
2-Amino-3-benzoyl-Alpha-oxo-benzeneacetic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-benzoyl-alpha-oxo-benzeneacetic Acid Sodium Salt |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-3-benzoyl-alpha-oxo-benzeneacetic Acid Sodium Salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11NO4.Na/c16-12-10(13(17)9-5-2-1-3-6-9)7-4-8-11(12)14(18)15(19)20;/h1-8H,16H2,(H,19,20);/q;+1/p-1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 5 mg |