missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-3-benzoyl-Alpha-oxo-benzeneacetic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30003573
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003573 50 mg
30004590 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA59371050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 126849-31-8
Molekylær formel C15H10NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 291.23
Synonym 2-Amino-3-benzoyl-α-oxo-benzeneacetic Acid Monosodium Salt
IUPAC navn sodium;2-(2-amino-3-benzoylphenyl)-2-oxoacetate
SMIL NC1=C(C(C(O[Na])=O)=O)C=CC=C1C(C2=CC=CC=C2)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-benzoyl-alpha-oxo-benzeneacetic Acid Sodium Salt
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-3-benzoyl-alpha-oxo-benzeneacetic Acid Sodium Salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C15H11NO4.Na/c16-12-10(13(17)9-5-2-1-3-6-9)7-4-8-11(12)14(18)15(19)20;/h1-8H,16H2,(H,19,20);/q;+1/p-1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 50 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.