Få mere at vide
2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15) |
| Formel vægt | 213.1014 |
| Procent renhed | >95% |