Få mere at vide
2-Amino-3,7,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30008032
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008032 5 mg
30005519 10 mg
30004551 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008032 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6316005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92180-79-5
Molekylær formel C12 H13 N5
Molekylvægt (g/mol) 227.27
Synonym 3,7,8-Trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,7,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 7,8-DiMeIQx
IUPAC navn 3,7,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amin
SMIL Cc1nc2ccc3c(nc(N)n3C)c2nc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,7,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13N5/c1-6-7(2)15-10-8(14-6)4-5-9-11(10)16-12(13)17(9)3/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)
Formel vægt 227.1171
Procent renhed >95%