Få mere at vide
2-Amino-3,7,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3,7,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N5/c1-6-7(2)15-10-8(14-6)4-5-9-11(10)16-12(13)17(9)3/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16) |
| Formel vægt | 227.1171 |
| Procent renhed | >95% |