Få mere at vide
(2-amino-3,6-dichlorophenyl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-amino-3,6-dichlorophenyl)methanol |
| CAS | 58579-67-2 |
| Molekylær formel | C7H7NOCl2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2NO/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2,11H,3,10H2 |
| SMIL | Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1CO |
| IUPAC navn | (2-amino-3,6-dichlorophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.04 |
| Formel vægt | 190.9905 |