Få mere at vide
2-amino-3,6-dichlorobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30335525
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30335525 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30335525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA639940500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid
CAS 3032-32-4
Molekylær formel C7H5Cl2NO2
Mængde 500 mg
Synonym 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid, 3,6-Dichloroanthranilic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMIL Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3,6-dichlorobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 206.03
Formel vægt 204.9697